Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Tetrahydrofurfuryl isothiocyanate

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR28870-10G
APOSOR28870-10GEA 256 EUR InStock
APOSOR28870-10G
2-Tetrahydrofurfuryl isothiocyanate
2-Tetrahydrofurfuryl isothiocyanate


Formule: C₆H₉NOS
Point d'ébullition: 122…125 °C/18mmHg
Densité: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022476
Numéro CAS: 36810-87-4
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité