4-Hydroxybenzylacétone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Raspberry ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
OR28913-1G
APOSOR28913-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR28913-1G
4-Hydroxybenzylacétone
4-Hydroxybenzylacétone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point de fusion: 82…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002394
Numéro CAS: 5471-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité