Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromocumène 95+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3-isopropylbenzene

OR2897-100G
APOSOR2897-100GEA 168 EUR InStock
APOSOR2897-100G
3-Bromocumène 95+%
3-Bromocumène


Formule: C₉H₁₁Br
MW: 199,09 g/mol
Point d'ébullition: 52…53 °C/0.8mmHg
Densité: 1.285 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318112
Numéro CAS: 5433-01-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité