3-(Chloromethyl)-5-(1,2,3-thiadiazol-4-yl)-1,2,4-oxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-[3-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]-1,2,3-thiadiazole
OR29042-250MG
APOSOR29042-250MGEA 163 EUR InStock
APOSOR29042-250MG
3-(Chloromethyl)-5-(1,2,3-thiadiazol-4-yl)-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-(1,2,3-thiadiazol-4-yl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₅H₃ClN₄OS
MW: 202,622 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313801
Numéro CAS: 253586-59-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité