2-Hydroxy-5-nitro-4-picoline 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine, 4-Methyl-5-nitro-2-pyridone
OR2913-100G
APOSOR2913-100GEA 232 EUR InStock
APOSOR2913-100G
2-Hydroxy-5-nitro-4-picoline 95+%
2-Hydroxy-5-nitro-4-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Point de fusion: 186…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010690
Numéro CAS: 21901-41-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité