4-Aminopyrimidine-5-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR29186-25G
APOSOR29186-25GEA 183 EUR InStock
APOSOR29186-25G
4-Aminopyrimidine-5-carbonitrile
4-Aminopyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₅H₄N₄
MW: 120,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054552
Numéro CAS: 16357-69-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité