Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 4-(bromomethyl)benzoate

OR29204-25G OR29204-100G OR29204-5G
APOSOR29204-25GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR29204-25G APOSOR29204-100G APOSOR29204-5G
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate


Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point d'ébullition: 130…135 °C/2mmHg
Point de fusion: 53…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00032453
Numéro CAS: 2417-72-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité