Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-5-nitro-4-picoline 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-4-methyl-5-nitropyridine

OR2921-100G
APOSOR2921-100GEA 163 EUR InStock
APOSOR2921-100G
2-Bromo-5-nitro-4-picoline 97%
2-Bromo-5-nitro-4-picoline


Formule: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095066
Numéro CAS: 23056-47-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité