2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29238-1G
APOSOR29238-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR29238-1G
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Formule: C₈H₇N₃
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: 121…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115151
Numéro CAS: 75415-03-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité