Acide 3,5-diméthyl-p-anisique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR29323-25G
APOSOR29323-25GEA 98.9 EUR InStock
APOSOR29323-25G
Acide 3,5-diméthyl-p-anisique 98%
Acide 3,5-diméthyl-p-anisique
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020309
Numéro CAS: 21553-46-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité