4-Phénylimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Phenyl-1H-imidazole
OR29380-25G
APOSOR29380-25GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR29380-25G
4-Phénylimidazole 98%
4-Phénylimidazole
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point de fusion: 128…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005197
Numéro CAS: 670-95-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité