2,3-Dichlorothiobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-dichlorobenzene-1-carbothioamide
OR29605-1G
APOSOR29605-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR29605-1G
2,3-Dichlorothiobenzamide
2,3-Dichlorothiobenzamide
Formule: C₇H₅Cl₂NS
MW: 206,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221163
Numéro CAS: 84863-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité