5-Methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29613-1G
APOSOR29613-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR29613-1G
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Formule: C₅H₈N₄O
MW: 140,15 g/mol
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03423274
Numéro CAS: 40535-14-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité