4'-(4-Bromophenyl)acetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Acetyl-4'-bromobiphenyl, 1-(4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)ethanone
OR2964-25G
APOSOR2964-25GEA 115 EUR InStock
APOSOR2964-25G
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone 98%
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone
Formule: C₁₄H₁₁BrO
MW: 275,15 g/mol
Point de fusion: 129…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143242
Numéro CAS: 5731-01-1
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité