Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(Ethoxycarbonyl)-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole, Ethyl 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylate

OR29649-1G
APOSOR29649-1GEA 111 EUR InStock
APOSOR29649-1G
Ethyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate


Formule: C₁₃H₁₃NO₂S
MW: 247,313 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C (0.4 mm Hg)
Point de fusion: 36…39 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00141953
Numéro CAS: 53715-64-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité