Thiophene-3-acetic acid hydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Thien-3-yl)acetohydrazide
OR29655-1G
APOSOR29655-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR29655-1G
Thiophene-3-acetic acid hydrazide
Thiophene-3-acetic acid hydrazide
Formule: C₆H₈N₂OS
MW: 156,21 g/mol
Point de fusion: 85…86 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052946
Numéro CAS: 175276-94-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité