Methyl-4-bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
OR29670-250MG
APOSOR29670-250MGEA 81.2 EUR InStock
APOSOR29670-250MG
Methyl-4-bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Methyl-4-bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formule: C₈H₁₁BrN₂O₂
MW: 247,0891 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173775
Numéro CAS: 175276-98-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité