1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-5- carboxy-3-methyl-1H-pyrazole
OR29682-1G
APOSOR29682-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR29682-1G
1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182,22 g/mol
Point de fusion: 149…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084917
Numéro CAS: 175277-09-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité