1-(4-Chlorophényl)-2-thiourée
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (4-Chlorophenyl)thiourea, 1-(4-Chlorophenyl)thiourea, 4-Chlorophenylthiourea, N-(4-Chlorophenyl)thiourea
OR29695-1G
APOSOR29695-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR29695-1G
1-(4-Chlorophényl)-2-thiourée
1-(4-Chlorophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₄Cl)NC(S)NH₂
MW: 186,66 g/mol
Point de fusion: 177…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022168
Numéro CAS: 3696-23-9
EINECS: 223-022-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité