4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2972-250MG
APOSOR2972-250MGEA 14.7 EUR InStock
APOSOR2972-250MG
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₂₄BNO₃
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112544
Numéro CAS: 568577-88-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité