Ethyl-1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate, 1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
OR29763-25G
APOSOR29763-25GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR29763-25G
Ethyl-1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylate
Ethyl-1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,20 g/mol
Point d'ébullition: 154/10 mm °C
Point de fusion: 42…46 °C
Numéro MDL: MFCD00085071
Numéro CAS: 5744-51-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité