4-Chlorobenzohydrazide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chlorobenzoic hydrazide
OR29769-25G
APOSOR29769-25GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR29769-25G
4-Chlorobenzohydrazide 97%
4-Chlorobenzohydrazide
Formule: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,6 g/mol
Point de fusion: 162…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007603
Numéro CAS: 536-40-3
EINECS: 208-632-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité