Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(4-Iodophenyl)morpholine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR2980-5G
APOSOR2980-5GEA 108 EUR InStock
APOSOR2980-5G
4-(4-Iodophenyl)morpholine
4-(4-Iodophenyl)morpholine


Formule: C₁₀H₁₂INO
Point de fusion: 161…163 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04974040
Numéro CAS: 87350-77-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité