2-(Phenylthio)ethanimidamide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29804-1G
APOSOR29804-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR29804-1G
2-(Phenylthio)ethanimidamide hydrochloride
2-(Phenylthio)ethanimidamide hydrochloride
Formule: C₈H₁₁ClN₂S
Point de fusion: 175…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100031
Numéro CAS: 84544-86-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité