Chlorure de o-anisoyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methoxybenzoyl chloride, 2-Methoxybenzene-1-carbonyl chloride
OR29824-5G
APOSOR29824-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR29824-5G
Chlorure de o-anisoyle
Chlorure de o-anisoyle
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Point d'ébullition: 128…129 °C/8mmHg
Densité: 1.146 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000664
Numéro CAS: 21615-34-9
EINECS: 244-477-5
ONU: 1729
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité