Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyrimidine-2-thiol

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR29835-10G
APOSOR29835-10GEA 98.9 EUR InStock
APOSOR29835-10G
Pyrimidine-2-thiol
Pyrimidine-2-thiol


Formule: C₄H₄N₂S
Point de fusion: 230 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006073
Numéro CAS: 1450-85-7
EINECS: 215-917-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité