Amino-3-dichloro-2,5-pyridine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29881-5G
APOSOR29881-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR29881-5G
Amino-3-dichloro-2,5-pyridine 96%
Amino-3-dichloro-2,5-pyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204157
Numéro CAS: 78607-32-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité