2-Chloro-4-{3-[(4-methylphenoxy)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-({[5-(2-Chloropyridin-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]methyl}oxy)toluene, 5-(2-Chloropyridin-4-yl)-3-[(4-methylphenoxy)methyl]-1,2,4-oxadiazole
OR29921-100MG
APOSOR29921-100MGEA 279 EUR InStock
APOSOR29921-100MG
2-Chloro-4-{3-[(4-methylphenoxy)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}pyridine
2-Chloro-4-{3-[(4-methylphenoxy)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}pyridine
Formule: C₁₅H₁₂ClN₃O₂
MW: 301,728 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00833093
Numéro CAS: 680216-74-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité