3-Oxo-3-pyridin-4-ylpropanenitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Oxo-3-(pyridin-4-yl)propanenitrile
OR2995-1G
APOSOR2995-1GEA 184 EUR InStock
APOSOR2995-1G
3-Oxo-3-pyridin-4-ylpropanenitrile
3-Oxo-3-pyridin-4-ylpropanenitrile
Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Point de fusion: 95…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656807
Numéro CAS: 23821-37-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité