4-Methoxy-3-nitrobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR29952-1G
APOSOR29952-1GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR29952-1G
4-Methoxy-3-nitrobenzamide
4-Methoxy-3-nitrobenzamide
Formule: C₈H₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017136
Numéro CAS: 10397-58-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité