6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazin-8-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Amino-6-bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
OR300017-1G
APOSOR300017-1GEA 112 EUR InStock
APOSOR300017-1G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazin-8-amine
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazin-8-amine
Formule: C₆H₅BrN₄
MW: 213,0400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00874115
Numéro CAS: 117718-84-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité