6-Bromo-8-methoxyimidazo[1,2-a]pyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR300022-1G
APOSOR300022-1GEA 324 EUR InStock
APOSOR300022-1G
6-Bromo-8-methoxyimidazo[1,2-a]pyrazine
6-Bromo-8-methoxyimidazo[1,2-a]pyrazine
Formule: C₇H₆BrN₃O
MW: 228,0500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835036
Numéro CAS: 63744-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité