6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300027-1G
APOSOR300027-1GEA 337 EUR InStock
APOSOR300027-1G
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Formule: C₅H₃ClN₄
Point de fusion: 195…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11043990
Numéro CAS: 1314974-66-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité