6-Bromo-8-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR300030-1G
APOSOR300030-1GEA 1050 EUR InStock
APOSOR300030-1G
6-Bromo-8-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
6-Bromo-8-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Formule: C₅H₂BrClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20501878
Numéro CAS: 1334135-75-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité