5-Amino-4-methylisoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methylisoquinolin-5-amine, 5-Amino-4-methyl-2-azanaphthalene
OR300048-1G
APOSOR300048-1GEA 604 EUR InStock
APOSOR300048-1G
5-Amino-4-methylisoquinoline
5-Amino-4-methylisoquinoline
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12922847
Numéro CAS: 194032-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité