3-Chloroisoquinoline-6-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-6-formyl-2-azanaphthalene, 3-Chloro-6-formylisoquinoline, 3-Chloroisoquinoline-6-carbaldehyde
OR300076-500MG
APOSOR300076-500MGEA 429 EUR InStock
APOSOR300076-500MG
3-Chloroisoquinoline-6-carboxaldehyde
3-Chloroisoquinoline-6-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₆ClNO
MW: 191,614 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22380179
Numéro CAS: 1337880-76-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité