3-Methoxyisoquinoline-7-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Borono-3-methoxyisoquinoline, 7-Borono-3-methoxy-2-azanaphthalene
OR300146-100MG
APOSOR300146-100MGEA 145 EUR InStock
APOSOR300146-100MG
3-Methoxyisoquinoline-7-boronic acid
3-Methoxyisoquinoline-7-boronic acid
Formule: C₁₀H₁₀BNO₃
MW: 203,002 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19982319
Numéro CAS: 1645213-88-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité