2-(1-Benzyl-1H-pyrazol-5-yl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(1-Benzyl-1H-pyrazol-3-yl)acetic acid
OR300171-250MG
APOSOR300171-250MGEA 221 EUR InStock
APOSOR300171-250MG
2-(1-Benzyl-1H-pyrazol-5-yl)acetic acid
2-(1-Benzyl-1H-pyrazol-5-yl)acetic acid
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
MW: 216,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD28530874
Numéro CAS: 1194803-69-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité