N-Benzylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300176-250MG
APOSOR300176-250MGEA 638 EUR InStock
APOSOR300176-250MG
N-Benzylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
N-Benzylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅N·ClH
MW: 209,715 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31536714
Numéro CAS: 2187435-43-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité