2-(Methylamino)-5-nitrobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300182-1G
APOSOR300182-1GEA 101 EUR InStock
APOSOR300182-1G
2-(Methylamino)-5-nitrobenzoic acid
2-(Methylamino)-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₈H₈N₂O₄
MW: 196,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00956206
Numéro CAS: 3484-33-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité