2-Amino-7-bromoquinazolin-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-7-bromoquinazolin-4(3H)-one
OR300185-250MG
APOSOR300185-250MGEA 231 EUR InStock
APOSOR300185-250MG
2-Amino-7-bromoquinazolin-4-ol
2-Amino-7-bromoquinazolin-4-ol
Formule: C₈H₆BrN₃O
MW: 240,057 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18379110
Numéro CAS: 885277-56-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité