4-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300193-250MG
APOSOR300193-250MGEA 97.3 EUR InStock
APOSOR300193-250MG
4-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
4-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formule: C₉H₉BrN₂O
MW: 241,085 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31536724
Numéro CAS: 2103352-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité