5-Bromo-3-methyl-1H-indole-7-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300196-250MG
APOSOR300196-250MGEA 246 EUR InStock
APOSOR300196-250MG
5-Bromo-3-methyl-1H-indole-7-carbonitrile
5-Bromo-3-methyl-1H-indole-7-carbonitrile
Formule: C₁₀H₇BrN₂
MW: 235,08 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31536726
Numéro CAS: 1221448-64-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité