7-tert-Butyl-5-bromo-1H-indole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300201-250MG
APOSOR300201-250MGEA 377 EUR InStock
APOSOR300201-250MG
7-tert-Butyl-5-bromo-1H-indole
7-tert-Butyl-5-bromo-1H-indole
Formule: C₁₂H₁₄BrN
MW: 252.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28658735
Numéro CAS: 1219832-07-1
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 250 mg APOSOR300201-250MG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité