Methyl 5-chloro-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300209-250MG
APOSOR300209-250MGEA 238 EUR InStock
APOSOR300209-250MG
Methyl 5-chloro-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Methyl 5-chloro-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23159660
Numéro CAS: 762288-06-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité