3-Bromo-5-isopropylbenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300233-250MG
APOSOR300233-250MGEA 415 EUR InStock
APOSOR300233-250MG
3-Bromo-5-isopropylbenzonitrile
3-Bromo-5-isopropylbenzonitrile
Formule: C₁₀H₁₀BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29094527
Numéro CAS: 1369854-24-9
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité