2-Methoxyquinoline-6-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300253-250MG
APOSOR300253-250MGEA 246 EUR InStock
APOSOR300253-250MG
2-Methoxyquinoline-6-carbonitrile
2-Methoxyquinoline-6-carbonitrile
Formule: C₁₁H₈N₂O
MW: 184,194 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27921733
Numéro CAS: 99471-68-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité