Methyl 4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300258-250MG
APOSOR300258-250MGEA 720 EUR InStock
APOSOR300258-250MG
Methyl 4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine-2-carboxylate
Methyl 4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19703765
Numéro CAS: 1256806-74-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité