7-Bromo-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300268-250MG
APOSOR300268-250MGEA 183 EUR InStock
APOSOR300268-250MG
7-Bromo-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one 95+%
7-Bromo-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one
Formule: C₈H₅BrN₂OS
MW: 257,107 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31561260
Numéro CAS: 1463501-47-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité