2-Chloro-4-methylquinoline-3-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30030-1G
APOSOR30030-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR30030-1G
2-Chloro-4-methylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-4-methylquinoline-3-carbonitrile
Formule: C₁₁H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00833327
Numéro CAS: 101617-94-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité